1,4-Butansulton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Hydroxybutansulfonsäurelacton
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B85501-100G
B85501-25G
SIALB85501-100GEA
141
EUR
SIALB85501-100G
SIALB85501-25G
1,4-Butansulton, Sigma-Aldrich®
1,4-Butansulton
Formel:
C₄H₈O₃S Molecular Weight: 136.17 g/mol Siedepunkt: 153 Schmelzpunkt: 12.5…15 °C Dichte: 1.331 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006584 CAS-Nummer: 1633-83-6 EINECS: 216-647-9 |