2-Pyrazincarbonsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Pyrazincarbonsäure, Pyrazin-2-carbonsäure
131710250
131711000
ACRO131710250EA
30.1
EUR
ACRO131710250
ACRO131711000
2-Pyrazincarbonsäure 99%
Pyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₄N₂O₂ Molecular Weight: 124,1 g/mol Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 222…225 °C |
MDL:
MFCD00006130 CAS-Nummer: 98-97-5 EINECS: 202-718-1 Merck Index: 12,08143 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 222 to 225 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |