2-Pyrazincarbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Pyrazincarbonsäure, Pyrazin-2-carbonsäure
CC03401.250 CC03401.1
MAYBCC03401.250EA 0 EUR
MAYBCC03401.250 MAYBCC03401.1
2-Pyrazincarbonsäure
Pyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00006130
CAS-Nummer: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 12,08143