2-Pyrazincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pyrazincarbonsäure, Pyrazin-2-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P56100-100G P56100-25G
SIALP56100-100GEA 89.7 EUR
SIALP56100-100G SIALP56100-25G
2-Pyrazincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Pyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
Molecular Weight: 124,1 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00006130
CAS-Nummer: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 12,08143