2-Ethyl-3-methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W514403-100G-K W514403-25G-K
SIALW514403-100G-KEA 792 EUR
SIALW514403-100G-K SIALW514403-25G-K
2-Ethyl-3-methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Formel: C₇H₁₀N₂O
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 81…85 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006129
CAS-Nummer: 25680-58-4
EINECS: 247-184-0