2-Isobutyl-3-methoxypyrazin ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

A13680.03 A13680.06
A13680.03EA 41.8 EUR
A13680.03 A13680.06
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin ≥98%
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin

Purity: 98% CAS No.: 24683-00-9 Molecular Formula: C9H14N2O Formula Weight: 166.22 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.49 MDL No.: MFCD00006128

Formel: C₉H₁₄N₂O
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107 °C
Dichte: 0,986
Flammpunkt: 80 °C (176 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006128
CAS-Nummer: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR