2-Methoxy-3-methylpyrazin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L08067.06 L08067.14
L08067.06EA 50.2 EUR
L08067.06 L08067.14
2-Methoxy-3-methylpyrazin ≥99%
2-Methoxy-3-methylpyrazine
Purity: 99% CAS No.: 2847-30-5 Molecular Formula: C6H8N2O Formula Weight: 124.14 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.5065 Boiling Point: 159° Beilstein Reference: 878809 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006127
Formel: C₆H₈N₂O
Siedepunkt: 159 °C
Dichte: 1,070
Flammpunkt: 55 °C (131 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006127
CAS-Nummer: 2847-30-5
EINECS: 220-651-6
ADR: 3,III