2-Methoxy-3-methylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W318302-1KG-K W318302-250G-K W318302-5KG-K
SIALW318302-1KG-KEA 1310 EUR
SIALW318302-1KG-K SIALW318302-250G-K SIALW318302-5KG-K
2-Methoxy-3-methylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-3-methylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂O
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (60 mmHg)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006127
CAS-Nummer: 2847-30-5
EINECS: 220-651-6