1-(2-Pyrazinyl)ethanon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15917.03 A15917.06
A15917.03EA 52.5 EUR
A15917.03 A15917.06
1-(2-Pyrazinyl)ethanon ≥99%
2-Acetylpyrazine
Purity: 99% CAS No.: 22047-25-2 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Melting Point: 75-78° Boiling Point: 78-79°/8mm MDL No.: MFCD00006134
Formel: C₆H₆N₂O
Siedepunkt: 78…79 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 75…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006134
CAS-Nummer: 22047-25-2
EINECS: 244-753-5