1-(2-Pyrazinyl)ethanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
251801-1G 251801-5G
SIAL251801-1GEA 20.4 EUR
SIAL251801-1G SIAL251801-5G
1-(2-Pyrazinyl)ethanon, Sigma-Aldrich®
2-Acetylpyrazine
Formel: C₆H₆N₂O
Siedepunkt: 59 °C (33 mmHg)
Schmelzpunkt: 79…80 °C
MDL: MFCD00006134
CAS-Nummer: 22047-25-2
EINECS: 244-753-5