2-Chlor-4-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
557390-1G 557390-5G
SIAL557390-1GEA 26 EUR
SIAL557390-1G SIAL557390-5G
2-Chlor-4-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 158,54 g/mol
Schmelzpunkt: 53,5…54 °C
MDL: MFCD00661454
CAS-Nummer: 23056-36-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III