2-Chlor-4-nitropyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
534269-25G 534269-5G
SIAL534269-25GEA 117 EUR
SIAL534269-25G SIAL534269-5G
2-Chlor-4-nitropyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-nitropyridin-N-oxid
Formel: C₅H₃ClN₂O₃
Molecular Weight: 174,54 g/mol
Schmelzpunkt: 158…159 °C
MDL: MFCD00955617
CAS-Nummer: 14432-16-7
EINECS: 238-404-6