2-Hydroxy-3-nitropyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Nitro-2-pyridinol
SPB06066.1
SPB06066.10
SPB06066.50
MAYBSPB06066.1EA
0
EUR
MAYBSPB06066.1
MAYBSPB06066.10
MAYBSPB06066.50
2-Hydroxy-3-nitropyridin
2-Hydroxy-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₄N₂O₃ Molecular Weight: 140,1 g/mol Schmelzpunkt: 224 °C |
MDL:
MFCD00006270 CAS-Nummer: 6332-56-5 EINECS: 228-709-2 |