2-Hydroxy-5-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Nitro-2-pyridinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H48808-100G H48808-25G
SIALH48808-100GEA 195 EUR
SIALH48808-100G SIALH48808-25G
2-Hydroxy-5-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₃
Molecular Weight: 140.1 g/mol
Siedepunkt: 180…200 °C (0.2 mmHg)
Schmelzpunkt: 191…192 °C
MDL: MFCD00006276
CAS-Nummer: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable