3-Hydroxy-2-nitropyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
148100250 148101000
ACRO148100250EA 56.7 EUR
ACRO148100250 ACRO148101000
3-Hydroxy-2-nitropyridin 97%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₃
Schmelzpunkt: 67…72 °C
MDL: MFCD00006258
CAS-Nummer: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %