3-Hydroxy-2-nitropyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14887.09 A14887.18 A14887.22 A14887.30
A14887.09EA 32.6 EUR
A14887.09 A14887.18 A14887.22 A14887.30
3-Hydroxy-2-nitropyridin ≥98%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Purity: 98% CAS No.: 15128-82-2 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 69-73° Beilstein Reference: 124473
Formel: C₅H₄N₂O₃
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006258
CAS-Nummer: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2