3-Hydroxy-2-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Nitro-3-pyridinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
107255-100G 107255-25G
SIAL107255-100GEA 163 EUR
SIAL107255-100G SIAL107255-25G
3-Hydroxy-2-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₃
Molecular Weight: 140,1 g/mol
Schmelzpunkt: 70 °C
MDL: MFCD00006258
CAS-Nummer: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2