4-Hydroxy-3-nitropyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Nitro-4-pyridinol
B20963.06
B20963.14
B20963.22
B20963.06EA
40.1
EUR
B20963.06
B20963.14
B20963.22
4-Hydroxy-3-nitropyridin 95%
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 5435-54-1
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 1072928
Formel:
C₅H₄N₂O₃ Molecular Weight: 140,10 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 280 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128874 CAS-Nummer: 5435-54-1 |