4-Hydroxy-3-nitropyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Nitro-4-pyridinol
BTB09680.250 BTB09680.1
MAYBBTB09680.250EA 0 EUR
MAYBBTB09680.250 MAYBBTB09680.1
4-Hydroxy-3-nitropyridin
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₃
Molecular Weight: 140.10 g/mol
MDL: MFCD00128874
CAS-Nummer: 5435-54-1