3-Amino-2-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Methylpyridin-3-amin, 3-Amino-2-picolin, 2-Methyl-3-pyridylamin
036315-25G
036315-5G
FLUO036315-25GEA
159
EUR
FLUO036315-25G
FLUO036315-5G
3-Amino-2-methylpyridin
3-Amino-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108.14 g/mol |
MDL:
MFCD03788195 CAS-Nummer: 3430-10-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |