4-Nitro-2-picolin-N-oxid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Methyl-4-nitropyridin-N-oxid, 2-Methyl-4-nitropyridin-1-oxid, 4-Nitro-2-picolin-N-oxid
003384-1G
003384-5G
003384-25G
FLUO003384-1GEA
32.4
EUR
FLUO003384-1G
FLUO003384-5G
FLUO003384-25G
4-Nitro-2-picolin-N-oxid
4-Nitro-2-picolin-N-oxid
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154,13 g/mol Schmelzpunkt: 156 °C |
MDL:
MFCD00014625 CAS-Nummer: 5470-66-6 |