4-Nitro-3-picolin-N-oxid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 3-Methyl-4-nitropyridin-1-oxid, 4-Nitro-3-picolin-N-oxid, 3-Methyl-4-nitropyridin-N-oxid
FL13174.POR 013174-1G 013174-25G 013174-5G
CHMPFL13174.POREA 0 EUR
CHMPFL13174.POR FLUO013174-1G FLUO013174-25G FLUO013174-5G
4-Nitro-3-picolin-N-oxid
4-Nitro-3-picolin-N-oxid
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154.13 g/mol
Schmelzpunkt: 137,5
MDL: MFCD00014626
CAS-Nummer: 1074-98-2
EINECS: 214-050-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III