4-Nitro-3-picolin-N-oxid 98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methyl-4-nitropyridin-1-oxid, 4-Nitro-3-picolin-N-oxid, 3-Methyl-4-nitropyridin-N-oxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
370061-1G
370061-5G
370061-1GEA
124
EUR
370061-1G
370061-5G
4-Nitro-3-picolin-N-oxid 98%, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-3-picolin-N-oxid
NLO material.
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154.13 g/mol Schmelzpunkt: 137,5 Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00014626 CAS-Nummer: 1074-98-2 EINECS: 214-050-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) | Yellow |
Appearance (form) | Powder or Crystals or Chunk(s) |
Purity (HPLC Area %) | ≥97.5% |
Carbon content | 45.6 - 47.9% |
Nitrogen content | 17.7 - 18.6% |
Infrared spectrum | Conforms to structure |