Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Lithiumsalz, N-Lithiohexamethyldisilazan, HMDS-Li
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
324620-10G 324620-250G 324620-50G
SIAL324620-10GEA 92.5 EUR
SIAL324620-10G SIAL324620-250G SIAL324620-50G
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, Sigma-Aldrich®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈LiNSi₂
Molecular Weight: 167,33 g/mol
Siedepunkt: 80…84 °C (0,01 mmHg)
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008261
CAS-Nummer: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 3396
ADR: 4.3,II