Tetrahydrothiophen zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: THT

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21095.0005 8.21095.0250
8.21095.0005EA 20.4 EUR
8.21095.0005 8.21095.0250
Tetrahydrothiophen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrothiophen
Formel: C₄H₈S
Molecular Weight: 88,17 g/mol
Siedepunkt: 119 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –96 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005476
CAS-Nummer: 110-01-0
EINECS: 203-728-9
UN: 2412
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09357

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -96 °C
Molar Mass 88.16 g/mol
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 19 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.504 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 12.1 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 202 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR