Tetrahydrothiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: THT
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T15601-100G T15601-500G T15601-5G
SIALT15601-100GEA 57.9 EUR
SIALT15601-100G SIALT15601-500G SIALT15601-5G
Tetrahydrothiophen, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrothiophen
Formel: C₄H₈S
Molecular Weight: 88,17 g/mol
Siedepunkt: 119 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –96 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005476
CAS-Nummer: 110-01-0
EINECS: 203-728-9
UN: 2412
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09357