Cyanursäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
181020010
181020250
181022500
ACRO181020010EA
140
EUR
ACRO181020010
ACRO181020250
ACRO181022500
Cyanursäure 98%
Cyanursäure
Formel:
C₃H₃N₃O₃ Schmelzpunkt: >360 °C Dichte: 2,5 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00082990 CAS-Nummer: 108-80-5 EINECS: 203-618-0 Merck Index: 13,02728 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
GC | ≥95.0 % |