Cyanursäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3,5-Triazacyclohexan-2,4,6-trion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
185809-25G 185809-100G
SIAL185809-25GEA 30.5 EUR
SIAL185809-25G SIAL185809-100G
Cyanursäure, Sigma-Aldrich®
Cyanursäure
Formel: C₃H₃N₃O₃
Molecular Weight: 129,08 g/mol
Dichte: 2,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00082990
CAS-Nummer: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728