Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanursäure, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurat, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanursäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
309001-250G 309001-50G
SIAL309001-250GEA 314 EUR
SIAL309001-250G SIAL309001-50G
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion, Sigma-Aldrich®
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion
Formel: C₉H₁₅N₃O₆
Molecular Weight: 261,23 g/mol
Siedepunkt: 527 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 133…136 °C
MDL: MFCD00003549
CAS-Nummer: 839-90-7
EINECS: 212-660-9