2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4,6-Trichlor-s-triazin, Cyanurchlorid
110890010
110892500
110890051
ACRO110890010EA
58.4
EUR
ACRO110890010
ACRO110892500
ACRO110890051
2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin 99%
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Formel:
C₃Cl₃N₃ Molecular Weight: 184,41 g/mol Siedepunkt: 190 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 145…148 °C Dichte: 1,92 g/cm³ Flammpunkt: >200 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006046 CAS-Nummer: 108-77-0 EINECS: 203-614-9 UN: 2670 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 145 to 148 °C |
Titration | ≥98.5 % |
Anticaking agent | May contain 0% to 0.5% Silica as an additive |