Melamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin, 2,4,6-Triamino-s-triazin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M2659-100G M2659-1KG M2659-3KG M2659-5G
SIALM2659-100GEA 35.4 EUR
SIALM2659-100G SIALM2659-1KG SIALM2659-3KG SIALM2659-5G
Melamin, Sigma-Aldrich®
Melamin
Formel: C₃H₆N₆
Molecular Weight: 126,12 g/mol
Dichte: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >280 °C
MDL: MFCD00006055
CAS-Nummer: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834