1,3,5-Triazin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: s-Triazin
L16911.03 L16911.06 L16911.14
L16911.03EA 48 EUR
L16911.03 L16911.06 L16911.14
1,3,5-Triazin ≥97%
1,3,5-Triazine
Purity: 97% CAS No.: 290-87-9 Molecular Formula: C3H3N3 Formula Weight: 81.08 Melting Point: 77-83° dec. Boiling Point: 114° MDL No.: MFCD00006044
Formel: C₃H₃N₃
Molecular Weight: 81.08 g/mol
Siedepunkt: 114 °C
Schmelzpunkt: 77…83 °C (Zers.)
Dichte: 1.380
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006044
CAS-Nummer: 290-87-9
EINECS: 206-028-1
UN: 2928
ADR: 6.1 II