1,3,5-Triazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
s-Triazin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T46051-1G
T46051-5G
SIALT46051-1GEA
45.6
EUR
SIALT46051-1G
SIALT46051-5G
1,3,5-Triazin, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Triazine
Formel:
C₃H₃N₃ Molecular Weight: 81,08 g/mol |
MDL:
MFCD00006044 CAS-Nummer: 290-87-9 EINECS: 206-028-1 UN: 2928 ADR: 6.1,II |