2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
422190250 422190050
ACRO422190250EA 294 EUR
ACRO422190250 ACRO422190050
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazin 99%
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine
Formel: C₂₁H₁₅N₃
Molecular Weight: 309,37 g/mol
Siedepunkt: 542 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 231…236 °C
Dichte: 1,335 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006051
CAS-Nummer: 493-77-6
EINECS: 207-779-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %