1-Adamantancarbonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Adamantanecarboxylic acid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane-1-carboxylic acid
A12959.14 A12959.22 A12959.36
A12959.14EA 52.2 EUR
A12959.14 A12959.22 A12959.36
1-Adamantancarbonsäure ≥99%
1-Adamantancarbonsäure
Purity: 99% CAS No.: 828-51-3 Molecular Formula: C11H16O2 Formula Weight: 180.25 Melting Point: 173-176° Beilstein Reference: 1910637
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Molecular Weight: 180,25 g/mol
Schmelzpunkt: 173…176 °C
Dichte: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074720
CAS-Nummer: 828-51-3
EINECS: 212-584-6