1-Adamantancarbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
SB01219.1 SB01219.10 SB01219.50
MAYBSB01219.1EA 0 EUR
MAYBSB01219.1 MAYBSB01219.10 MAYBSB01219.50
1-Adamantancarbonsäure
1-Adamantancarbonsäure
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Schmelzpunkt: 172…175 °C
Dichte: 1,221 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00074720
CAS-Nummer: 828-51-3
EINECS: 212-584-6