1-Adamantancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
106399-100G 106399-25G
SIAL106399-100GEA 100 EUR
SIAL106399-100G SIAL106399-25G
1-Adamantancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Adamantancarbonsäure
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Schmelzpunkt: 172…175 °C
Dichte: 1,221 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00074720
CAS-Nummer: 828-51-3
EINECS: 212-584-6