1-Adamantanol

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxyadamantan, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol

SB01577.1 SB01577.10 SB01577.50
MAYBSB01577.1EA 0 EUR
MAYBSB01577.1 MAYBSB01577.10 MAYBSB01577.50
1-Adamantanol
1-Adamantanol
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074729
CAS-Nummer: 768-95-6
EINECS: 212-202-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR