2-Adamantanol

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 2-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol

SB01544.1 SB01544.10 SB01544.50
MAYBSB01544.1EA 0 EUR
MAYBSB01544.1 MAYBSB01544.10 MAYBSB01544.50
2-Adamantanol
2-Adamantanol
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152.24 g/mol
Schmelzpunkt: 299…303 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074744
CAS-Nummer: 700-57-2
EINECS: 211-846-7

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR