Pyronin G, zertifiziert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyronin Y
, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthyliumchlorid
ACRO418630050EA
134
EUR
ACRO418630050
ACRO418630010
Pyronin G, zertifiziert
Pyronin G
Formel:
C₁₇H₁₉ClN₂O Molecular Weight: 302,8 g/mol Schmelzpunkt: 250…260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011725 CAS-Nummer: 92-32-0 EINECS: 202-147-8 Merck Index: 12,08190 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥45 % |
UV Lambda max | 546 to 551 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.23 to 1.7 |
BSC Certification | Passes |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...