Diisobutylaluminiumhydrid 1.1M in Cyclohexan
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DIBAL-H
Unter Stickstoff in wiederverschliessbaren AcroSeal®-Flaschen verpackt
H37108.9Z H37108.AE
H37108.9ZEA 345 EUR
H37108.9Z H37108.AE
Diisobutylaluminiumhydrid 1.1M in Cyclohexan
Diisobutylaluminiumhydrid
Formel: C₈H₁₉Al
Molecular Weight: 142,22 g/mol
Flammpunkt: –18°C (0°F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008928
CAS-Nummer: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3,III