Analysewaagen, Entris® II advanced
Lieferant: Sartorius Balances
BCA124-1S BCA124I-1S BCA224-1S BCA224I-1S BCA324I-1S BCA64-1S BCA64I-1S BCA124I-1CEU BCA224I-1CEU BCA324I-1CEU BCA64I-1CEU
611-4844EA 3040 EUR
611-4844 611-4845 611-4852 611-4853 611-4858 611-4869 611-4870 611-4883 611-4891 611-4897 611-4909
Analysewaagen, Entris® II advanced
Waagen
Entris® II Advanced analytical balances feature isoCAL, intuitive graphic touch display and 13 built-in applications. Highly accurate results are guaranteed via the monolithic weigh cell technology. High chemical resistance is ensured by using parts made from hard-wearing PBT, stainless steel and glass. Integrated protection systems increase reliability of weighing results: Three configurable levels determine valid weighing data and ensure only valid data is transferred to external devices.
  • Fast stabilisation time thanks to state-of-the-art weighing sensors
  • Best repeatability with rectangular weighing pan
  • Overload protection, rugged design, weighs up to a pre-set amount
  • Guaranteed reliability with the self-test '@start'
  • Choice of models with internal or external calibration
  • CalAudit Trail provides gapless documentation with automatic documentation of calibration processes, calibration trigger and date and time stamp
  • Hybrid screen gives excellent readability and use. Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology provides an easy and clear structured user interface
  • Password protection ensures secure operation, avoids unintentional changes. User management controls access to balance settings
  • Built-in real time level support simplifies balance levelling
Modelle mit 0,1 und 1 mg Ablesbarkeit haben einen Windschutz, der mit Hilfe von speziell beschichteten Glasteilen Wägefehler durch elektrostatisch aufgeladene Proben minimiert. Der Wägeraum bietet die höchste nutzbare Wägeraumhöhe, die auch große Behälter problemlos aufnimmt und einen bequemen Zugang zur Waagschale gewährleistet. Die Schiebetüren und oberen Türen können zur Reinigung einfach abgenommen werden. Modelle mit 10 oder 100 mg Ablesbarkeit haben keinen Windschutz.
Choice of models with isoCAL (internal calibration and adjustment) for accurate weighing results. Optimal accuracy and operating convenience using fully automated internal temperature and time-controlled calibration and adjustment feature. Assures (SOP) compliant operation with self-notification if calibration is outside the normal range. The balance easily adapts to the ambient conditions with just one click on the home screen. An internal electronic level sensor continuously monitors for proper levelling, alarm messaging when it is not levelled and interactive user guidance.
Komfort durch Plug-and-Play - automatische Erkennung von Sartorius-Zubehör (z.B. Drucker, Zweitanzeige). Echte „PC-Direkt“-Funktion zum einfachen Anschluss an einen PC, um Wägedaten direkt in Tabellen oder Dokumente wie z.B. Microsoft® Excel oder Word zu übertragen.
Modelle haben integrierte Anwendungen mit GLP/GMP-kompatiblen Datenausdrucken/-ausgaben: Funktionen beinhalten: Wägen/Dosieren, Zählen, Prozentwägen, Mischen/Netto-Total, Komponenten/Summieren, dynamisches Wägen, Berechnung/Gebührenfaktor, Dichtebestimmung, Statistik, Halten des Spitzenwerts, Kontrollwägen, Umrechnung von Masseneinheiten, Unterflurwägen für größere Proben und Pipetten-Smart-Test.
Entris® II Basic Advanced balances have 13 built-in applications with GLP / GMP compliant printout / data output. All models have 13 built-in languages for international operation: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Turkish, Hungarian and Polish. The series has data output for dynamic weighing applications and configurable time interval for data output plus an RS232 9-pin interface and RS232 port. Two USB Type C interfaces enable multiple connections to external devices, data can also be transferred to a USB stick. Entris II allows individualised printouts for up to six unique user profiles. These models also have an anti-theft lock.
Bitte beachten Modelle mit der Endung -CEU sind geprüfte Versionen für Europa (außer Frankreich, wo CFR-Modelle erhältlich sind).