γ-Butyrolacton ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Butyrolacton, GBL, 4-Hydroxybuttersäurelacton, Butan-4-olid
87075.290EA
52.7
EUR
87075.290
87075.320
γ-Butyrolacton ≥99%, GPR RECTAPUR®
γ-Butyrolacton
Formel:
C₄H₆O₂ Molecular Weight: 86,09 g/mol Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 1,1286 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005386 CAS-Nummer: 96-48-0 EINECS: 202-509-5 Merck Index: 13,01596 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Density (20/4) | 1.128 --> 1.129 |
Refractive index (20°C; 589 nm) | 1.435 --> 1.436 |
Water | Max. 0.5 % |