1-Decanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
87087.290EA
55.2
EUR
87087.290
87087.460
1-Decanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Decanol
Formel:
H₃C(CH₂)₈CH₂OH Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 0,82634 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004747 CAS-Nummer: 112-30-1 EINECS: 203-956-9 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,02875 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Density (20/4) | 0.829 --> 0.830 |