Xylol (Isomerengemisch) EMPARTA® ACS analytisches Reagens
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dimethylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.08633.4000EA 283 EUR
1.08633.4000 1.08633.2500
Xylol (Isomerengemisch) EMPARTA® ACS analytisches Reagens
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Schmelzpunkt: -47 °C
Flammpunkt: 26 °C
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg