Avantor® Hichrom HI-5 MS Xil, GC-Säulen
Lieferant: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI19-25-010-30G5EA 774 EUR
HI19-25-010-30G5 HI19-25-025-15G5 HI19-25-025-30G10 HI19-25-025-30G5 HI19-25-025-60G10 HI19-25-025-60G5 HI19-25-050-15G10 HI19-25-050-30G10 HI19-25-050-30G5 HI19-32-025-30G5 HI19-32-100-30G5 HI19-53-100-30G5 HI19-18-018-20 HI19-18-018-40 HI19-18-018-50 HI19-18-020-40 HI19-18-020-50 HI19-18-036-40 HI19-18-036-60 HI19-18-040-40 HI19-18-040-50 HI19-20-010-50 HI19-20-010-60 HI19-20-020-10 HI19-20-020-40 HI19-20-020-60 HI19-20-040-50 HI19-20-100-40 HI19-20-100-60 HI19-25-010-30 HI19-25-010-50 HI19-25-010-60 HI19-25-025-10 HI19-25-025-105 HI19-25-025-50 HI19-25-025-60 HI19-25-050-105 HI19-25-050-50 HI19-25-100-105 HI19-25-100-15 HI19-32-010-10 HI19-32-010-105 HI19-32-010-15 HI19-32-010-50 HI19-32-025-105 HI19-32-025-30 HI19-32-025-60 HI19-32-050-10 HI19-32-050-105 HI19-32-050-60 HI19-32-100-105 HI19-32-100-60 HI19-32-150-10 HI19-32-150-105 HI19-32-150-30 HI19-32-150-50 HI19-53-025-50 HI19-53-050-10 HI19-53-050-60 HI19-53-100-15 HI19-53-100-30 HI19-53-100-60 HI19-53-150-30 HI19-53-150-50 HI19-05-005-2.5 HI19-10-020-10 HI19-10-020-15 HI19-10-040-10 HI19-10-040-15 HI19-15-015-10 HI19-15-015-15 HI19-15-015-5
Avantor® Hichrom HI-5 MS Xil, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Stationäre Phase auf Silphenylenbasis (Selektivität entspricht 5MS-Säulen), um ein minimales Ausbluten bei hohen Temperaturen sicherzustellen. Allgemeine Phase für eine Vielzahl von Anwendungen mit niedriger Polarität, darunter (zum Beispiel): PCBs, ätherische Öle, Pestizide, halbflüchtige Stoffe und vieles mehr. HI-5 MS Xil ist eine kreuzgebundene Säule in MS-Qualität mit geringem Ausbluten, die eine lange Lebensdauer selbst bei hohen Temperaturgrenzen gewährleistet.
  • Phasenzusammensetzung: Kreuzgebundenes Silphenylen - Methylpolysiloxan (5 MS-Säulenselektivität) - MS-Qualität
  • Lange Lebensdauer
Max. Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.