Avantor® Hichrom HI-WAX HT, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI13-25-010-15EA 505 EUR
HI13-25-010-15 HI13-25-010-30 HI13-25-015-15 HI13-25-015-30 HI13-25-025-15 HI13-25-025-30 HI13-32-010-10 HI13-32-010-15 HI13-32-010-30 HI13-32-015-15 HI13-32-015-30 HI13-32-025-15 HI13-32-025-30 HI13-53-010-10 HI13-53-010-15 HI13-53-010-30 HI13-53-015-15 HI13-53-015-30 HI13-53-017-30 HI13-53-025-15 HI13-53-025-30 HI13-10-010-10 HI13-10-010-5 HIGCHI13-32-100-30
Avantor® Hichrom HI-WAX HT, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Einzigartige Phasen für hohe Temperaturen. Erweitern Sie die Temperaturgrenzen Ihrer FAST-GC- und GCxGC-Methoden durch die Verwendung einer polaren WAX-Phase.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.