Avantor® Hichrom HI-ALC 2, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI37-32-060-30EA 1050 EUR
HI37-32-060-30 HI37-32-100-30 HI37-53-100-30
Avantor® Hichrom HI-ALC 2, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säule für Blutalkoholtests.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.