Avantor® Hichrom HI-BIODIESEL 105, GC-Säulen
Lieferant: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI40-32-010-10EA 733 EUR
HI40-32-010-10 HI40-32-010-15 HI40-53-050-5
Avantor® Hichrom HI-BIODIESEL 105, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säule für freies und Gesamtglycerin (phasenstabil bis 380 °C) und für GAMEs in der Biodieselanalyse.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.