Avantor® Hichrom HI-DAI 1, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI42-25-250-30EA 1120 EUR
HI42-25-250-30 HI42-25-250-50 HI42-32-300-30 HI42-32-300-50 HI42-32-500-30 HI42-32-500-50
Avantor® Hichrom HI-DAI 1, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säule zur direkten Zuführung wässriger Proben, wodurch die Probenvorbereitung minimiert wird.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.